Läs mer
IKA™ Fritte Set
Handla allt IKA Produkter
Storlek:
1μ m
5μ m
10μ m
Beskrivning
- Detta set innehåller två glas frits för Pro-Divide-reaktionscellen.
- Storleken på varje por faller mellan dessa intervall:
- 1μ m set: 1 och 1,6μ m
- 5μ m set: 4 och 5,5μ m
- 10μ m set: 10 och 16μ m
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fritte Set |
| Storlek | 1μ m |
| För användning med (utrustning) | Pro-Dela reaktionscell |