Läs mer
Bel-Art™ Fritware Porös polyetenstav
Produktkod. 30193456
Change view
Porstorlek:
100 till 160 μm
Produktkod. Porstorlek
30193456 100 till 160 μm
1 options
Produktkod. 30193456 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F136350012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 SEK
    655.84 SEK / Paket med 1
    Save 184.16 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-02-2027
Porösa polyetenstavar på en fot erbjuder robust prestanda och specifika filtreringsmöjligheter.
  • Tål temperaturer upp till 93 °C (200 °F)
  • Har grov porositet med en genomsnittlig porstorlek på 110 mikrometer
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Nätfilter
Formatera Skiva
Material Polyeten
Porstorlek 100 till 160 μm
Sterilitet Icke-steril
Typ Filtreringsstav
Diameter (engelska) 0,5 tum
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
För användning med (utrustning) Filtreringssystem