Läs mer
Novus Biologicals™ Frizzled-9 Antibody (vantictumab) - IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
2005.00 SEK - 8475.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Frizzled-9 |
|---|---|
| Klona | vantictumab |
| Användningsområden | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30047304
|
Novus Biologicals™
NBP3-28265-1mg |
1 mg | |||||||
|
30044615
|
Novus Biologicals™
NBP3-28265-50ug |
50 μg |
2005.00 SEK
50µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30046607
|
Novus Biologicals™
NBP3-28265-100ug |
100 μg |
3305.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Frizzled-9 Monoclonal antibody specifically detects Frizzled-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpecifikationer
| Frizzled-9 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| 8326 | |
| IgG2 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
| vantictumab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD349, CD349 antigen, frizzled (Drosophila) homolog 9, frizzled homolog 9 (Drosophila), frizzled-9, fz-9, FZD3fzE6, FzE6, hFz9 | |
| FZD | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |