missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

FRMPD3 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Produktkod. 18285326 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18285326 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18285326 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP281718AF594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

FRMPD3 Polyclonal antibody specifically detects FRMPD3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen FRMPD3
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias FERM and PDZ domain containing 3, FERM and PDZ domain-containing protein 3
Värd art Rabbit
Immunogen FRMPD3 antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide from near the center of human FRMPD3. The immunogen is located within amino acids 690 - 740 of FRMPD3. Amino Acid Squence: PGFRDNSSDEDDPKRRAV
Reningsmetod Peptide affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84443
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.