missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
FRMPD3 Polyclonal antibody specifically detects FRMPD3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Gene Alias | FERM and PDZ domain containing 3, FERM and PDZ domain-containing protein 3 |
| Immunogen | FRMPD3 antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide from near the center of human FRMPD3. The immunogen is located within amino acids 690 - 740 of FRMPD3. Amino Acid Squence: PGFRDNSSDEDDPKRRAV |
| Reningsmetod | Peptide affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Forskningsdisciplin | Neuroscience |
| Gen-ID (Entrez) | 84443 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?