Läs mer
3M™ Framtillpassande återanvändbar helmask
Produktkod. 17736993 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Modell:
FF-601F
FF-602F
FF-603F
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Modell
17736993 Liten FF-601F
17726993 Intermediär FF-602F
17766993 Betydande FF-603F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17736993 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100265075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22235.00 SEK
    12819.84 SEK / Paket med 4
    Save 9415.16 SEK
    42% Av
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ Återanvändbar helmask har ett panoramavisir som möjliggör ett praktiskt taget obegränsat synfält. Kompatibel med 3M™ Filter, DT-serien, denna helmask är lämplig för ett brett spektrum av bärare och applikationer.
  • Panoramavisir för att möjliggöra ett praktiskt taget obegränsat synfält
  • Visir är designat för att minimera visuell distorsion
  • Mjuk, mycket flexibel och anpassad ansiktstätning i flytande silikongummi för att öka användarkomforten
  • Bred ansiktstätning, designad för att minimera tryckpunkter och ge en effektiv tätning utan att dra åt huvudselen för hårt
  • Matt finish TPE innermask hjälper till att förhindra bländning på insidan av visiret
  • 4/Cs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Helmaske
Storlek Liten
Modell FF-601F