Läs mer
LTE Scientific™ Frontmatad autoklav
Produktkod. 12765395
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12765395 40 l Varje
1 options
Produktkod. 12765395 Leverantör LTE Scientific™ Leverantörsnummer TCR/40/H1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-04-2027
Touchclave-R-serien har designats med flexibilitet och tillförlitlighet i åtanke och är idealisk för installation i laboratorier som inte har tillgång till avlopp eller vattenförsörjning. Touchclave-R är utrustad med funktioner som inte normalt sett på den här typen av sterilisatorer och ger oöverträffad prestanda och mångsidighet. Nedsänkta värmare i kammaren genererar ånga. Kammarvattnet kan fyllas på med jämna mellanrum, antingen manuellt eller automatiskt. Sensorer i kammaren hindrar cykeln från att starta eller fortsätta om det inte finns tillräckligt med vatten. En säkerhetsmikrobrytare är monterad på dörren som endast tillåter cykeln att starta om dörren är ordentligt stängd och låst. I slutet av cykeln kommer dörren inte att släppas förrän både temperatur och tryck har nått säkra förinställda nivåer. Det finns sju modeller i fyra kammarstorlekar. Modellen med kapacitet på 40L är bänkmonterad. De återstående golvstående modellerna är antingen front- eller topplastade. Alla golvstående modeller är lätta att flytta på hjul. Touchclave-R-modeller kan modifieras för att passa specifika krav såsom drift från kunders ångtillförsel eller försedda med ett automatiskt tömnings-/fyllsystem. Fråga vårt försäljningskontor för mer information.
  • Levereras med många standardfunktioner som normalt inte ses på denna nivå av autoklav
  • 8-programs pekskärmskontrollsystem
  • Kompakt design
  • 316L tryckkärl i rostfritt stål enligt PD/97/23/EC
  • Inbyggt luftballastsystem för snabb bearbetning
  • Luftkompressor ingår
  • No-action 'push-n-seal'-dörr med pneumatisk tätning och låsning
  • Belastningsavkänd processtimer
  • Dubbelt kylsystem Idealiskt för många typer av allmän laboratoriesterilisering.
Specifikationer
Beskrivning Autoklavera
Kapacitet (metrisk) 40 l
Djup (metrisk) kammare 415 mm
För användning med (applikation) Idealisk för installation i laboratorier som inte har tillgång till avlopp eller vattenförsörjning
Antal hyllor 1