Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5830R höghastighets kylcentrifuger
Produktkod. 30130229 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
OHAUS™ Frontier™ 5830R höghastighets kylcentrifug
Produktkod.
30130229 OHAUS™ Frontier™ 5830R höghastighets kylcentrifug
1 options
Produktkod. 30130229 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 83041047
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utformad för tillämpningar inom forskning, industri och kliniska laboratorier. FC5830R kan snurra 0,2 ml till 4 x 290 ml med utslagbara och fasta vinkelrotorer vid höga hastigheter över 65395 x g
Designad för maximal applikationsflexibilitet
  • Rymmer effektivt ett brett utbud av rör och flaskor, inklusive mikrorör, blodrör, runda bottenrör, koniska rör och mikroliterplattor, vilket säkerställer mångsidig och pålitlig prestanda för olika laboratoriebehov
  • Kompatibel med upp till 11 valfria rotorer och 56 tillbehör
  • Kapacitet på upp till 6 x 250 ml med möjlighet att spinna upp till 40 blodrör eller 28 x 15 ml koniska rör och 12 x 50 ml koniska rör
  • Höghastighetscentrifugering: upp till 30 000 varv per minut för mikrorör och upp till 21 000 varv/min för 50 ml
  • Kylkapacitet från 40 °C till -20 °C
  • R290, ett miljövänligt kylmedel, bidrar till kylcentrifugernas miljövänlighet genom att minimera deras miljöpåverkan och stödja insatser mot global uppvärmning
  • Förkylningsfunktionen sänker snabbt temperaturen på rotor och kammare innan en körning
Intuitivt utformad för enkel drift
  • Designad för att göra laboratorieprocesserna mer effektiva och enklare, och inkluderar många användarvänliga funktioner och programvara som möjliggör intuitiv hantering
  • Automatisk rotorigenkänning (RFID) gör det extremt enkelt att byta mellan applikationer
  • Enkel enhandshantering möjliggjord av kombinationen av valknapp/vridknopp, även när man bär handskar
  • Stor bakgrundsbelyst LCD-skärm visar centrifugeringsinställningar och realtidsparametrar på ett gränssnitt
  • Programlagring upp till 99 körningar inklusive parameterinställningar och rotortyper
Solid ingenjörskonst säkerställer tillförlitlighet
  • Tillverkad med högkvalitativa komponenter för pålitlig användning och tysk konstruerad för hög prestanda
  • Underhållsfri induktionsmotor ger en maximal G-kraft på 65395 x g
  • Kemisk och korrosionsbeständig rotorkammare i rostfritt stål säkerställer hållbarhet i laboratoriemiljöer
  • Självdiagnostiskt program för att registrera användning och felhistorik för enkel underhåll och minimera driftstopp
Säkerhetsfunktioner för ökad säkerhet
  • Utrustad med skyddsfunktioner för redundans i säkerhet och pålitlig drift
  • Övervarvsskydd, omedelbart vid insättning av rotorn
  • Aktiv obalansdetektion med individuella obalanstoleranser satta för varje rotor
  • Motoriserat locklåssystem för att skydda förare från oavsiktliga skador
  • Tätade och TÜV-certifierade rotorer för att skydda operatörerna från skadliga aerosoler
  • Rotorcykelräknaren ökar säkerheten genom att övervaka antalet centrifugationscykler, ge snabba varningar för rotorbyte för att förhindra potentiellt fel och säkerställa optimal prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Kapacitet 6 x 250 mL
Max. RCF 65,395 x g
Max. Hastighet 30,000 rpm
Produktlinje Frontier 5000-serien Multi Pro
Kylt Ja
Drivsystem Direkt, borstlös induktionsdrift
För användning med (utrustning) 30314820, 30314821, 30314824, 30314826, 30314827, 30314829, 30314831, 30314832, 30314833, 30314836, 30314839
Material Korrosionsbeständig rostfri kammare med polykarbonat/ABS plastlock
Minne 99 program
Modell FC5830R
Bullernivå ≤60 ±2 dBA
Programlagring Ja
Rotor ingår Nej
Körtid 10 sek till 99 timmar. 59 min 59 sek
Säkerhetsfunktioner CE, FCC
Garanti 2 år
Mått (HWD) 413 x 723 x 519 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 519 x 723 x 413 mm
Längd (engelska) Exteriör 20,4 tum
Längd (metrisk) Exteriör 519 mm
Bredd (engelska) Exteriör 28,5 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 723 mm
Höjd (engelska) Exteriör 16,3 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 413 mm
Djup (engelska) 20,4 tum
Djup (metriskt) 519 mm
Nettovikt 91 kg
Elektriska krav AC Adapter (Inkluderad)
Spänning 230 V
Wattal 1.6 kW
Pluggtyp AC Adapter (Inkluderad)
Produkttyp centrifug
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till 40 °C
Visningstyp 2-linjers, bakgrundsbelyst LCD