Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5720R höghastighets kylcentrifuger
Produktkod. 30130244 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
OHAUS™ Frontier™ 5720R höghastighets kylcentrifug
Produktkod.
30130244 OHAUS™ Frontier™ 5720R höghastighets kylcentrifug
1 options
Produktkod. 30130244 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 83041045
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utformad för tillämpningar inom forskning, industri och kliniska laboratorier. FC5720R kan snurra 0,2 ml till 4 x 200 ml med utåtgående och fasta vinkelrotorer vid höga hastigheter över 38 000 x g
Designad för maximal applikationsflexibilitet
  • Utformad för att effektivt rymma en mängd olika tuber och flaskor, inklusive mikrotuber, blodrör, runda bottenrör, koniska tuber, PCR-remsor/tuber och mikroliterplåtar, vilket säkerställer mångsidig och pålitlig prestanda för olika laboratoriebehov
  • Kompatibel med upp till 17 valfria rotorer och 90 tillbehör
  • Kapacitet på upp till 4 x 200 ml med möjlighet att spinna upp till 32 blodrör eller 20 x 15 ml koniska rör och 10 x 50 ml koniska rör
  • Höghastighetscentrifugering: upp till 20 000 varv/min för mikrorör och upp till 16 000 varv/min för 50 ml
  • Kylkapacitet från 40 °C till -20 °C
  • R290, ett miljövänligt kylmedel, bidrar till kylcentrifugernas miljövänlighet genom att minimera deras miljöpåverkan och stödja insatser mot global uppvärmning
  • Förkylningsfunktionen sänker snabbt temperaturen på rotor och kammare innan en körning
Intuitivt utformad för enkel drift
  • Designad för att göra laboratorieprocesserna mer effektiva och enklare, och inkluderar många användarvänliga funktioner och programvara som möjliggör intuitiv hantering
  • Automatisk rotorigenkänning (RFID) gör det extremt enkelt att byta mellan applikationer
  • Enkel enhandshantering möjliggjord av kombinationen av valknapp/vridknopp, även när man bär handskar
  • Stor bakgrundsbelyst LCD-skärm visar centrifugeringsinställningar och realtidsparametrar på ett gränssnitt
  • Programlagring upp till 99 körningar inklusive parameterinställningar och rotortyper
Solid ingenjörskonst säkerställer tillförlitlighet
  • Tillverkad med högkvalitativa komponenter för pålitlig användning och tysk konstruerad för hög prestanda
  • Underhållsfri induktionsmotor ger en maximal G-kraft på 38007 x
  • Kemisk och korrosionsbeständig rotorkammare i rostfritt stål säkerställer hållbarhet i laboratoriemiljöer
  • Självdiagnostiskt program för att registrera användning och felhistorik för enkel underhåll och minimera driftstopp
Säkerhetsfunktioner för ökad säkerhet
  • Utrustad med skyddsfunktioner för redundans i säkerhet och pålitlig drift
  • Övervarvsskydd, omedelbart vid insättning av rotorn
  • Aktiv obalansdetektion med individuella obalanstoleranser satta för varje rotor
  • Motoriserat locklåssystem för att skydda förare från oavsiktliga skador
  • Tätade och TÜV-certifierade rotorer för att skydda operatörerna från skadliga aerosoler
  • Rotorcykelräknaren ökar säkerheten genom att övervaka antalet centrifugationscykler, ge snabba varningar för rotorbyte för att förhindra potentiellt fel och säkerställa optimal prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Kapacitet 4 x 200 mL
Max. RCF 38,007 x g
Max. Hastighet 20,000 rpm
Produktlinje Frontier 5000-serien Multi Pro
Kylt Ja
Drivsystem Direkt, borstlös induktionsdrift
För användning med (utrustning) 30304361, 30314822, 30314824, 30314825, 30314826, 30314827, 30314829, 30314830, 30314831, 30314832, 30314833, 30314834, 30314836, 30314841, 30372718, 83041011, 83041238
Material Korrosionsbeständig rostfri kammare med polykarbonat/ABS plastlock
Minne 99 program
Modell FC5720R
Bullernivå ≤60 ±2 dBA
Programlagring Ja
Rotor ingår Nej
Körtid 10 sek till 99 timmar. 59 min 59 sek
Säkerhetsfunktioner CE, FCC
Garanti 2 år
Mått (HWD) 361 x 407 x 712 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 712 x 407 x 361 mm
Längd (engelska) Exteriör 28 tum
Längd (metrisk) Exteriör 712 mm
Bredd (engelska) Exteriör 16 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 407 mm
Höjd (engelska) Exteriör 14,2 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 361 mm
Djup (engelska) 28 tum
Djup (metriskt) 712 mm
Nettovikt 71 kg
Elektriska krav AC Adapter (ej medföljd)
Spänning 230 V
Wattal 1.2 kW
Pluggtyp AC Adapter (ej medföljd)
Produkttyp centrifug
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till 40 °C
Visningstyp 2-linjers, bakgrundsbelyst LCD