Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5000 Micro Series Hematocrit Angle Centrifuge Rotor
Handla allt Ohaus ProdukterBeskrivning
Frontier™ 5000 rotorer
Frontier™ rotorer utökar funktionaliteten hos Frontier™ centrifuger genom att öka antalet rör av olika typer och storlekar som kan användas tillsammans med var och en av centrifugmodellerna. Rotorerna är lätta att rengöra och använda och är hållbart konstruerade för att klara krävande centrifugering.
Flexibilitet för att maximera provberedningen
- Välj bland en rad rotorer att användas med Frontier™ centrifuger för att matcha kapacitet och flexibilitet som krävs för dina grundläggande till högpresterande provberedningsbehov.
- Designad med användbarhet i åtanke Frontier™ rotorer kan enkelt installeras eller tas bort i några få snabba och enkla steg, och användarna har enkel tillgång till proverna.
- De robusta rotorerna är konstruerade av högkvalitativa material och byggda för att hålla genom krävande arbetsflöden från autoklavsterilisering till minusgrader.
- OHAUS Frontier™ centrifuger är pålitliga, mångsidiga och idealiska för många laboratorieapplikationer.
- Funktioner inkluderar liten till medelstor kapacitet, olika hastighetsintervall och icke-kylda eller kylda alternativ för att passa alla krav.
BIOSEALED rotorer och skopor
Bioinneslutnings- eller aerosoltäta tillbehör som Bioseal Angle-rotorer för mikrorör och Bioseal-skopor som används med Swing out-rotorer för större provvolymer lämnas in för rigorösa tester av German Institute for Standardization (DIN) och uppfyller som sådana den relevanta internationella standarden, DIN EN 61010-2-020:03-20.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 24 x Kapillärer |
| Max. RCF | 16,058 x g |
| Max. Hastighet | 13,000 rpm |
| Nettovikt | 0.14 kg |
| För användning med (utrustning) | FC5513 |
| Vinkel | 90° |
| Antal platser | 24 |
| Garanti | 2 år |
| Visa mer |