Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5707 Multi Centrifuge
Produktkod. 30130259 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
4 x 50 mL RB/FA eller 4 x 15 mL RB/FA
8 x 15 ml
Produktkod. 30130259
Brand: OHAUS™ 83041073
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reliable compact low-speed centrifuge for processing small numbers of blood collection and urine tubes or standard conical tubes. Designed with convenient operation the FC5707 features a uniquely designed splash-proof front panel with Touch-Wheel control on an intuitive interface.
Kompakt låghastighetscentrifug med ett modernt pekhjulsgränssnitt idealiskt för allmänna labbapplikationer.
Frontier™ 5707 är en pålitlig kompakt låghastighetscentrifug för allmänt bruk. Beroende på satsen kan den innehålla en förinstallerad rotor med olika kapacitet. Båda rotorerna är lämpliga för runda och koniska bottenrör. Designad med bekväm drift i åtanke, Frontier™ 5707 har en unikt designad stänksäker frontpanel med Touch-Wheel-kontroll på ett intuitivt gränssnitt.
Unika egenskaper:
  • Designad för enkel användning Frontier™ 5707 har bekväm kontroll på ett skyddande stänksäkert gränssnitt, vilket möjliggör lyhörd drift även när —du bär handskar.
  • Omsluter alla dess funktioner inom ett litet fotavtryck, den Frontier™ 5707 sparar värdefullt utrymme på labbbänken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 50 mL RB/FA eller 4 x 15 mL RB/FA
Max. Hastighet 6,800 rpm
Max. RCF 4,445 x g
Kylt Nej
Styr hastighet 200 to 6800 rpm
Visa LCD med bakgrundsbelysning
Höjd (engelska) Exteriör 9.4 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 236 mm
Längd (engelska) Exteriör 14 in.
Längd (metrisk) Exteriör 356 mm
Minne 99 program
Bullernivå ≤60± 2 dB(A)
Säkerhetsfunktioner CE, FCC
Bredd (engelska) Exteriör 10.9 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 277 mm
Wattal 50 W
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Typ centrifugerer
Mått (L x B x H) Exteriör 356 x 277 x 236 mm
Elektriska krav AC Power (Included)
Djup (engelska) 14 in.
Djup (metriskt) 356 mm
Maximalt hastighetsområde 200 to 6800 rpm
Rotor ingår Ja
Mått (HWD) 236 x 277 x 356 mm
Drivsystem Direkt, borstlös induktionsdrift
Nettovikt 10 kg
Programlagring Ja
Körtid 10 sek till 99 timmar. 59 min 59 sek
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi
Spänning 100/230 V
Modell FC5707+R09