Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5000 Multi-Pro Series Adapters
Produktkod. 30130254 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
1 x 1,1 mL till 5 mL
1 x 15 ml
1 x 25 ml
1 x 50 ml
Typ av rör:
FA
Fälg
RB
Vac/Sar
Produktkod. 30130254
Brand: OHAUS™ 83041033
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjuder flexibilitet för att maximera provberedningen.
Frontier™ rotorer utökar funktionaliteten hos Frontier™ centrifuger genom att öka antalet rör av olika typer och storlekar som kan användas tillsammans med var och en av centrifugmodellerna. Rotorerna är lätta att rengöra och använda och är hållbart konstruerade för att klara krävande centrifugering.
Erbjuder flexibilitet för att maximera provberedningen
  • Välj bland en rad rotorer att användas med Frontier™ centrifuger för att matcha kapacitet och flexibilitet som krävs för dina grundläggande till högpresterande provberedningsbehov.
  • Designad med användbarhet i åtanke Frontier™ rotorer kan enkelt installeras eller tas bort i några få snabba och enkla steg, och användarna har enkel tillgång till proverna.
  • De robusta rotorerna är konstruerade av högkvalitativa material och byggda för att hålla genom krävande arbetsflöden från autoklavsterilisering till minusgrader.
  • OHAUS Frontier™ centrifuger är pålitliga, mångsidiga och idealiska för många laboratorieapplikationer.
  • Funktioner inkluderar liten till medelstor kapacitet, olika hastighetsintervall och icke-kylda eller kylda alternativ för att passa alla krav.
BIOSEALED rotorer och skopor
Bioinneslutnings- eller aerosoltäta tillbehör som Bioseal Angle-rotorer för mikrorör och Bioseal-skopor som används med Swing out-rotorer för större provvolymer lämnas in för rigorösa tester av German Institute for Standardization (DIN) och uppfyller som sådana den relevanta internationella standarden, DIN EN 61010-2-020:03-20.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Fälg
Material Polypropen
Kapacitet 1 x 50 ml
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) 30314825
Antal platser 1
Rörstorlek 50 ml Falcon
Antal per förpackning 2 stycken