Beskrivning
- Underlätta centrifugering av rör som är mindre eller fler än originalet, gav bärarutrymme för Frontier Rotor, Swing Out, 4 x 290 ml, ID.
- Rymmer centrifugrör som är mindre eller fler än det utrymme som finns i rotorbäraren.
- Lämplig för användning i Frontier Rotor, Swing Out, 4 x 290 ml, ID.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | centrifug |
| Kapacitet | 9 x 8 mL |
| Diameter (metrisk) Insida | 16 mm |
| Diameter (metrisk) Utsida | 16 mm |
| Längd (metrisk) | 170 cm |
| Höjd (metrisk) | 85 cm |
| Bredd (metrisk) | 152 cm |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Produkttyp | Ställ |