Beskrivning
Frontier™ Multi-Pro Series centrifugtillbehör.
- Ställ
- 2 pack
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ställ |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | 83041011 |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Kapacitet | 8 x 1,5 ml/2,0 ml |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Rörstorlek | 1.5/2.0 mL |
| Diameter (metrisk) Insida | 11 mm |
| Antal per förpackning | 2 stycken |