Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5515-seriens höghastighets mikrocentrifuger
Produktkod. 15876752 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kylt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylt Förpackningsstorlek
15876752 Nej Varje
15886752 Ja Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15876752 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30130866
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26035.00 SEK
    18100.08 SEK / Paket med 1
    Save 7934.92 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Erbjuder höghastighetsdrift för en mängd olika rör och volymer, inklusive upp till 44 x 1,5/2,0 ml. FC5515-serien säkerställer stabila vätskeseparationer som kräver höghastighetsdrift inom molekylär- och cellbiologi, kliniska, forsknings- och industriella tillämpningar.
Lättanvänd kontrollpanel
  • Lättvundrad vridratt för parameterjusteringar
  • Ett vattentätt knappsats ger skydd som bidrar till att avsevärt förlänga produktens livslängd
  • Entrycksväxlande mellan hastighet, G-kraft och temperaturkontroller (endast R-modell)
  • LCD-skärm med ljusblå bakgrundsbelysning som projicerar information i realtid
  • Visa och justera användarparametrar från huvudskärmen; Ingen anledning att navigera genom underskärmar
Högpresterande driven av avancerad teknik
  • Kraftfull induktionsmotor når hastigheter upp till 15200 RPM på mindre än 16 sekunder
  • Maximal G-kraft på 21953 x g RCF
  • 10 accelerations-/bromsinställningar
  • 99-minne sätter för att snabbt lagra och återkalla vanliga parametrar
  • FC5515R modell har kylkapacitet från 40 °C till -20 °C
  • Kyls ner från 23 °C till 4 °C på mindre än 10 minuter
  • R290, ett miljövänligt kylmedel, bidrar till kylcentrifugernas miljövänlighet genom att minimera deras miljöpåverkan och stödja insatser mot global uppvärmning
  • Förkylningsfunktionen sänker snabbt temperaturen på rotor och kammare innan en körning
Säkerhetsfunktioner som förebygger skador
  • Motoriserat locklåssystem förhindrar att centrifugen öppnas under drift
  • Rotorobalanssensorsystem stoppar enheten när den upptäcker en obalanserad last
  • Tätade och TÜV-certifierade rotorer för att skydda operatörerna från skadliga aerosoler
Flexibilitet för varierande centrifugeringsbehov
  • Fungerar med mikrorörsrotorer med olika rotorkapacitet, 24 x 1,5/2,0 ml, 30 x 1,5/2,0 ml eller 44 x 1,5/2,0 ml
  • Kompatibel med 6 rotorer (7 rotorer på FC5515-modellen), inklusive spinkolumnrotor, hematokritrotor, PCR-remsor/rörrotor och vinkelrotor för 5 ml rör
  • Ergonomiskt designade rotorer för mikrorör, snurrkolonner och PCR-ränder/rör stängs snabbt och enkelt med en kvarts varv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 12 x 5 ml eller 44 x 1,5/2 ml
Max. RCF 21,953 x g
Kylt Nej
Höjd (engelska) Exteriör 11,5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 292 mm
Längd (engelska) Exteriör 15,5 tum
Längd (metrisk) Exteriör 393 mm
Minne 99 Program
Bullernivå ≤60 ±2 dBA
Säkerhetsfunktioner CE, FCC
Bredd (engelska) Exteriör 11,3 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 287 mm
Wattal 270 W
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Inkluderar Mikrocentrifug, max RPM 15200, max RCF 21953 xg
Beskrivning Centrifuger, mikro, 230V, FC5515
Mått (L x B x H) Exteriör 393 x 287 x 292 mm
Elektriska krav AC Kraft (inkluderad)
Djup (engelska) 15,5 tum
Djup (metriskt) 393 mm
Rotor ingår Nej
Mått (HWD) 292 x 287 x 393 mm
Nettovikt 20 kg
Körtid 10 sek till 99 timmar. 59 min. 59 sek., kontinuerligt
Produktlinje Frontier 5000-serien Micro
Spänning 230 V
Modell FC5515
Visningstyp LCD med bakgrundsbelysning
Produkttyp centrifug
Hastighetskontroll 200 till 15200 varv per minut