Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5000-serien mikrocentrifug
Handla allt Ohaus Produkter
Kylt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Höghastighetsdrift för en rad viktiga labbapplikationer, såsom DNA/RNA-beredning, ultrafiltrering och mer.
- Bioinneslutningsrotorer möjliggör forskning som involverar farliga prover.
- Dessa centrifuger är konstruerade med bekvämlighet i åtanke och har ett intuitivt gränssnitt, med alla nyckelparametrar omedelbart tillgängliga för observation och justering.
- Den kompakta designen sparar värdefullt bänkutrymme i labbet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 12 x 5 mL or 44 x 1.5/2 mL |
| Max. RCF | 21,953 x g |
| Kylt | Nej |
| Styr hastighet | 200 to 15200 rpm |
| Visa | Bakgrundsbelyst LCD |
| Höjd (engelska) Exteriör | 11.5 in. |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 292 mm |
| Längd (engelska) Exteriör | 15.5 in. |
| Längd (metrisk) Exteriör | 393 mm |
| Minne | 99 Programs |
| Visa mer |