Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5513-seriens mikrocentrifuger
Produktkod. 16221742 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kylt:
Ja
Nej
Rotor ingår:
Ja
Nej
Kapacitet:
18 x 1,5/2 ml rör
24 x 1,5/2 ml rör
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylt Rotor ingår Kapacitet
16221742 Nej Ja 24 x 1,5/2 ml rör
16231742 Nej Nej 24 x 1,5/2 ml rör
30130264 Nej Ja 18 x 1,5/2 ml rör
30130218 Ja Nej 24 x 1,5/2 ml rör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16221742 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30370691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20475.00 SEK
    14876.79 SEK / Paket med 1
    Save 5598.21 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Mikrocentrifuger har fem valfria rotorer designade för kliniska, industriella och forskningsapplikationer. FC5513-serien har en unikt designad splash-säker frontpanel med pekhjulskontroll via ett intuitivt gränssnitt. Kompakt design sparar värdefull bänkplats i laboratoriet.
Det elegant designade gränssnittet möjliggör smidig drift för en utmärkt användarupplevelse
  • Lättanvänt pekhjulsgränssnitt för parameterjusteringar
  • Bekvämt gränssnitt visar både inställda och faktiska parametrar
  • Entrycksväxlande mellan varv/RCF, acc/dec
  • Skarp display på en dubbelradig LCD-skärm med ljusblå bakgrundsbelysning
Solid ingenjörskonst för att säkerställa funktionalitet och tillförlitlighet
  • En verklig stänkskyddande panel skyddar centrifugen från oavsiktligt provspill
  • Underhållsfri induktionsmotor ger maximal G-kraft på 17317 x g för FC5513 och 17157 x g för FC5513R
  • Hastigheter upp till 13500 varv per minut på mindre än 15 sekunder med 24 x 1,5/2,0 ml rotor
  • 10 accelerations-/bromsinställningar
  • 99-minne sätter för att snabbt lagra och återkalla vanliga parametrar
  • FC5513R modell har kylkapacitet från 40 °C till -20 °C
  • R290, ett miljövänligt kylmedel, bidrar till kylcentrifugernas miljövänlighet genom att minimera deras miljöpåverkan och stödja insatser mot global uppvärmning
  • Förkylningsfunktionen sänker snabbt temperaturen på rotor och kammare före en körning
Flexibla rotorval för att täcka ett brett spektrum av laboratorieapplikationer
  • Fungerar med mikrorörrotorer med olika rotorkapacitet, 18 x 1,5/2,0 ml eller 24 x 1,5/2,0 ml
  • Kompatibel med upp till 7 rotoralternativ och maximal rotorkapacitet på 24 x 1,5/2,0 ml
  • Stöd spinkolumn- och hematokritkapillärrör genom ytterligare rotoralternativ
Säkerhetsfunktioner som förebygger skador
  • Tätade och TÜV-certifierade rotorer för att skydda operatörerna från skadliga aerosoler
  • Rotorobalanssensorsystem stoppar enheten när den upptäcker en obalanserad last
  • Locklåsningssystemet förhindrar att centrifugen öppnas under drift (FC5513R)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1,5/2 ml rör
Max. Hastighet 13,500 rpm
Max. RCF 17,317 x g
Höjd (engelska) Exteriör 9,3 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 236 mm
Längd (engelska) Exteriör 14 tum
Längd (metrisk) Exteriör 356 mm
Bullernivå ≤60 ±2 dBA
Bredd (engelska) Exteriör 10,9 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 277 mm
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Säkerhetsfunktioner CE, FCC
Elektriska krav AC Kraft (inkluderad)
Mått (L x B x H) Exteriör 356 x 277 x 236 mm
Djup (engelska) 14 tum
Djup (metriskt) 356 mm
För användning med (utrustning) 30210898, 30472302, 30472304, 83041014
Modell FC5513+R02
Wattal 170 W
Maximalt kraftområde 17317 g
Rotor ingår Ja
Kylt Nej
Körtid 10 sek till 99 timmar. 59 min. 59 sek., Kontinuerlig, Quickspin
Mått (HWD) 236 x 277 x 356 mm
Funktioner Hög provgenomströmning, multi-säkerhetskontroll, personlig programfunktion
Nettovikt 13,1 kg
Spänning 230 V
Produkttyp Mikrocentrifug
Visningstyp LCD med bakgrundsbelysning