Beskrivning
Det elegant designade gränssnittet möjliggör smidig drift för en utmärkt användarupplevelse
- Lättanvänt touchhjulsgränssnitt för parameterjusteringar
- Bekvämt gränssnitt visar både inställda och faktiska parametrar
- Entrycksväxlande mellan varv/RCF, acc/dec
- Skarp display på en dubbelradig LCD-skärm med ljusblå bakgrundsbelysning
Solid ingenjörskonst för att säkerställa funktionalitet och tillförlitlighet
- En verklig stänkskyddande panel skyddar centrifugen från oavsiktligt provspill
- Underhållsfri induktionsmotor ger maximal G-kraft på 17317 x g för FC5513 och 17157 x g för FC5513R
- Hastigheter upp till 13500 varv per minut på mindre än 15 sekunder med 24 x 1,5/2,0 ml rotor
- 10 accelerations-/bromsinställningar
- 99-minne sätter för att snabbt lagra och återkalla vanliga parametrar
- FC5513R modell har kylkapacitet från 40 °C till -20 °C
- R290, ett miljövänligt kylmedel, bidrar till kylcentrifugernas miljövänlighet genom att minimera deras miljöpåverkan och stödja insatser mot global uppvärmning
- Förkylningsfunktionen sänker snabbt temperaturen på rotor och kammare före en körning
Flexibla rotorval för att täcka ett brett spektrum av laboratorieapplikationer
- Fungerar med mikrorörrotorer med olika rotorkapacitet, 18 x 1,5/2,0 ml eller 24 x 1,5/2,0 ml
- Kompatibel med upp till 7 rotoralternativ och maximal rotorkapacitet på 24 x 1,5/2,0 ml
- Stöd spinkolumn- och hematokritkapillärrör genom ytterligare rotoralternativ
Säkerhetsfunktioner som förebygger skador
- Tätade och TÜV-certifierade rotorer för att skydda operatörerna från skadliga aerosoler
- Rotorobalanssensorsystem stoppar enheten när den upptäcker en obalanserad last
- Locklåsningssystemet förhindrar att centrifugen öppnas under drift (FC5513R)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 18 x 1,5/2 ml rör |
| Max. Hastighet | 14,000 rpm |
| Max. RCF | 15,994 x g |
| Höjd (engelska) Exteriör | 9,3 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 236 mm |
| Längd (engelska) Exteriör | 14 tum |
| Längd (metrisk) Exteriör | 356 mm |
| Bullernivå | ≤57 ±2 dBA |
| Bredd (engelska) Exteriör | 10,9 tum |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 277 mm |
| Visa mer |