Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5306 Mini-centrifug
Produktkod. 15806762 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Max. RCF:
2 000 x g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Max. RCF Förpackningsstorlek
15806762 2 000 x g Varje
1 options
Produktkod. 15806762 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30134156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3250.00 SEK
    2322.51 SEK / Paket med 1
    Save 927.49 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kraftfull och bekväm minicentrifug för enkla och snabba biovetenskapliga separationstillämpningar.
  • Liten men kraftfull minicentrifug för enkel och snabb vätskeseparering.
  • Kan rymma 0,2 mL 8 stripsrör eller 32 individuella PCR-rör.
  • Med den medföljande adaptern kan 0,2 mL och 0,5 mL rör också rymmas i 8-platsers rörrotorn.
  • Tyst, säker och enkel användning för dina vardagliga snabba spin-down-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 6,000 rpm
Max. RCF 2 000 x g
Höjd (engelska) Exteriör 5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 128 mm
Längd (engelska) Exteriör 6,6 tum
Längd (metrisk) Exteriör 168 mm
Bullernivå ≤60 ±2 dBA
Bredd (engelska) Exteriör 5,9 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 150 mm
Certifikat och efterlevnad CE, FCC, TUV
Inkluderar Minicentrifug med två rotorer ingår, max RPM 6000, max RCF 2000 xg
Säkerhetsfunktioner CE, FCC
Beskrivning Centrifuger, Mini, FC5306, EU
Elektriska krav 100/240 V
Mått (L x B x H) Exteriör 168 x 150 x 128 mm
Djup (engelska) 6,6 tum
Djup (metriskt) 168 mm
För användning med (utrustning) 30129559, 30129560, 30129563
Modell FC5306, EU
Maximalt kraftområde 2000 g
Rotor ingår Ja
Kylt Nej
Körtid Kontinuerligt
Mått (HWD) 128 x 150 x 168 mm
Funktioner Entrycksfunktion
Nettovikt 1,2 kg
Produktlinje Gräns
Spänning 120/240 V
Rotor Vinkel 8 x 1,5 ml/2,0 ml, vinkelrotor 4 x 8 platser PCR-remsor
Produkttyp centrifug
Visningstyp Ingen displayen