Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5000-serien multifunktionscentrifug
Produktkod. 15896752 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Rotor ingår:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rotor ingår Förpackningsstorlek
15896752 Nej Varje
15866762 Ja Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15896752 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30130875
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pålitlig och kompakt multifunktionscentrifug, idealisk för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer.
  • Pålitliga kompakta låghastighetscentrifuger för allmänt bruk.
  • Standardrotoralternativen kan bearbeta både runda och koniska bottenrör (inklusive vanliga blodrör), och kan även enkelt anpassas med tillbehör för att bearbeta mindre rör.
  • Multicentrifugerna är designade med bekväm drift i åtanke och har ett intuitivt gränssnitt.
  • Den kompakta profilen hjälper till att spara värdefullt bänkutrymme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 6 x 50 mL
Max. Hastighet 6,000 rpm
Max. RCF 4,427 x g
Kylt No
Höjd (engelska) Exteriör 10.5 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 266 mm
Längd (engelska) Exteriör 15.4 in.
Längd (metrisk) Exteriör 392 mm
Bullernivå ≤60±2 dBA
Säkerhetsfunktioner CEFCC
Bredd (engelska) Exteriör 11.5 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 291 mm
Wattal 100 W
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Inkluderar Multicentrifug, max RPM 6000, max RCF 4427 xg
Beskrivning Centrifuger, Multi, 230V, FC5706
Mått (L x B x H) Exteriör 392 x 291 x 266 mm
Elektriska krav AC Power (Included)
Djup (engelska) 15.40 tum.
Djup (metriskt) 392 mm
Rotor ingår Nej
Mått (HWD) 266 x 291 x 392 mm
Nettovikt 14,5 kg
Körtid 10 sek till 99 h 59 min 59 sek Kontinuerlig
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi
Spänning 230 V
Modell FC5706
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Produkttyp Centrifuge
Hastighetskontroll 200 to 6000 rpm