Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5707 Multi Centrifuge
Produktkod. p-200132130 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
4 x 50 mL RB/FA eller 4 x 15 mL RB/FA
8 x 15 mL
Produktkod. 16241742
Brand: OHAUS™ 30393189
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reliable compact low-speed centrifuge for processing small numbers of blood collection and urine tubes or standard conical tubes. Designed with convenient operation the FC5707 features a uniquely designed splash-proof front panel with Touch-Wheel control on an intuitive interface.
  • Designad för enkel användning, Frontier™ Multi Centrifuges har bekväm kontroll på ett intuitivt gränssnitt, vilket möjliggör responsiv drift– även när du bär handskar.
  • Frontier™ Multicentrifuger kan rymma standardrör på 50 mL och 15 mL, inklusive vanliga blodrör.
  • Vid användning med tillbehör kan rotorer anpassas för storlekar så små som 1,5 ml.
  • Omsluter alla dess funktioner inom ett litet fotavtryck, Frontier™ Multicentrifuger sparar värdefullt utrymme på labbbänken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 x 15 mL
Max. Hastighet 6,800 rpm
Max. RCF 4,445 x g
Kylt No
Styr hastighet 200 to 6800 rpm
Visa Bakgrundsbelyst LCD, 2 rader
Höjd (engelska) Exteriör 9.3 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 236 mm
Längd (engelska) Exteriör 14 in.
Längd (metrisk) Exteriör 356 mm
Minne 99 Programs
Bullernivå ≤60±2 dBA
Säkerhetsfunktioner CE, FCC
Bredd (engelska) Exteriör 10.9 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 277 in.
Wattal 50 W
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Typ Centrifuge
Beskrivning FC5707+R05
Mått (L x B x H) Exteriör 356 x 277 x 236 mm
Elektriska krav AC Power (Included)
Djup (engelska) 14 in.
Djup (metriskt) 356 mm
Maximalt hastighetsområde 200 till 6 800 rpm
Rotor ingår Yes
Mått (HWD) 236 x 277 x 356 mm
Nettovikt 10 kg
Körtid 10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec., Continous, Quickspin
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi
Spänning 100/230 V
Modell FC5707+R05