Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5816 Multi-Pro Centrifuger
Produktkod. 15856762 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kylt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylt Förpackningsstorlek
15856762 Ja Varje
15846762 Nej Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15856762 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30314818
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utformad för tillämpningar inom forskning, industri och klinisk forskning. FC5816 kan snurra 0,2 ml till 4 x 290 ml med utåtgående och fasta vinkelrotorer samt olika storlekar på bloduppsamlingsrör, koniska cellkulturrör, plattor och olika flaskor.
Designad för maximal applikationsflexibilitet
  • Rymmer effektivt ett brett utbud av rör och flaskor, inklusive mikrorör, blodrör, runda bottenrör, koniska rör och mikroliterplattor, vilket säkerställer mångsidig och pålitlig prestanda för olika laboratoriebehov
  • Kompatibel med upp till 12 valfria rotorer och 61 tillbehör
  • Kapacitet på upp till 6 x 250 ml med möjlighet att spinna upp till 56 blodrör eller 40 x 15 ml koniska rör och 16 x 50 ml koniska rör
  • Höghastighetscentrifugering (10 000 rpm) från 0,2 ml upp till 85 ml rör
  • Kylkapacitet från 40 °C till -20 °C
  • R290, ett miljövänligt kylmedel, bidrar till kylcentrifugernas miljövänlighet genom att minimera deras miljöpåverkan och stödja insatser mot global uppvärmning
  • Förkylningsfunktionen sänker snabbt temperaturen på rotor och kammare innan en körning
Intuitivt utformad för enkel drift
  • Designad för att göra laboratorieprocesserna mer effektiva och enklare, och inkluderar många användarvänliga funktioner och programvara som möjliggör intuitiv hantering
  • Automatisk rotorigenkänning (RFID) gör det extremt enkelt att byta mellan applikationer
  • Enkel enhandshantering möjliggjord av kombinationen av valknapp/vridknopp, även när man bär handskar
  • Stor bakgrundsbelyst LCD-skärm visar centrifugeringsinställningar och realtidsparametrar på ett gränssnitt
  • Programlagring upp till 99 körningar inklusive parameterinställningar och rotortyper
Solid ingenjörskonst säkerställer tillförlitlighet
  • Tillverkad med högkvalitativa komponenter för pålitlig användning och tysk konstruerad för hög prestanda
  • Underhållsfri induktionsmotor ger en maximal G-kraft på 21379 x g för FC5816 och 24326 x g för FC5816R
  • Optimerat luftflödessystem för att hålla proverna svala (FC5816)
  • Kemisk och korrosionsbeständig rotorkammare i rostfritt stål säkerställer hållbarhet i laboratoriemiljöer
  • Självdiagnostiskt program för att registrera användning och felhistorik för enkel underhåll och minimera driftstopp
Säkerhetsfunktioner för ökad säkerhet
  • Utrustad med skyddsfunktioner för redundans i säkerhet och pålitlig drift
  • Övervarvsskydd, omedelbart vid insättning av rotorn
  • Aktiv obalansdetektion med individuella obalanstoleranser satta för varje rotor
  • Motoriserat locklåssystem för att skydda förare från oavsiktliga skador
  • Tätade och TÜV-certifierade rotorer för att skydda operatörerna från skadliga aerosoler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 6 x 250 mL
Max. Hastighet 16,000 rpm
Max. RCF 23,325 x g
Kylt Ja
Höjd (engelska) Exteriör 13,94 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 354 mm
Längd (engelska) Exteriör 21,18 tum
Längd (metrisk) Exteriör 538 mm
Minne 99 Program
Bullernivå ≤63 ±2 dBA
Säkerhetsfunktioner CE, FCC
Bredd (engelska) Exteriör 28,46 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 723 mm
Wattal 785 W
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Beskrivning Centrifuger, Multi, 230V, FC5816R
Mått (L x B x H) Exteriör 538 x 723 x 354 mm
Elektriska krav AC Kraft (inkluderad)
Djup (engelska) 21.18 tum.
Djup (metriskt) 538 mm
Rotor ingår Nej
Mått (HWD) 354 x 723 x 538 mm
Nettovikt 76 kg
Körtid 10 sek till 99 timmar. 59 min. 59 sek., Kontinuerlig, Quickspin
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi Pro
Spänning 230 V
Modell FC5816R
Visningstyp LCD med bakgrundsbelysning
Produkttyp centrifug
Hastighetskontroll 200 till 16 000 varv per minut
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till 40 °C