Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5816 Multi-Pro Centrifuges
Produktkod. p-200132129 Handla allt Ohaus Produkter
Kylt:
No
Yes
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15846762
Brand: OHAUS™ 30314816
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designed for applications within research, industrial, and clinical laboratories. The FC5816 can spin 0.2 mL to 4 x 290 mL with swing-out and fixed angle rotors and different sizes of blood collection tubes, conical cell culture tubes, plates, and various bottles.
  • Designad för universell användning i forskning, industriella och kliniska laboratorier.
  • Kan kombineras med våra rotorer och tillbehör för kundanpassad användning i specifika applikationer.
  • Tillgänglig i 5 modeller med kapaciteter från låg mikroliter till 6x250 ml, och med höghastighetsprestanda vid maximal volym, automatisk rotoridentifiering och säkerhetsfunktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 6 x 250 mL
Max. Hastighet 15,000 rpm
Max. RCF 21,379 x g
Kylt No
Styr hastighet 200 to 15000 rpm
Visa Bakgrundsbelyst LCD
Höjd (engelska) Exteriör 13.94 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 354 mm
Längd (engelska) Exteriör 21.18 in.
Längd (metrisk) Exteriör 538 mm
Minne 99 Programs
Bullernivå ≤61±2 dBA
Säkerhetsfunktioner CEFCC
Bredd (engelska) Exteriör 17.56 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 446 mm
Wattal 530 W
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Typ Centrifuge
Beskrivning Centrifuger, Multi, 230V, FC5816
Mått (L x B x H) Exteriör 538 x 446 x 354 mm
Elektriska krav AC Power (Included)
Djup (engelska) 21.18 tum.
Djup (metriskt) 538 mm
Maximalt hastighetsområde 200 till 15 000 rpm
Rotor ingår Nej
Mått (HWD) 354 x 446 x 538 mm
Nettovikt 49 kg
Körtid Quickspin 10 sek till 99 h 59 min 59 sek Kontinuerlig
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi Pro
Spänning 230 V
Modell FC5816