Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5000 Series Micro Centrifuge
Produktkod. 30130218 Handla allt Ohaus Produkter
Kylt:
Ja
Nej
Rotor ingår:
Ja
Nej
Kapacitet:
18 x 1,5/2 ml-rör
24 x 1,5/2 ml-rör
Produktkod. 30130218
Brand: OHAUS™ 83041041
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
OHAUS™ Frontier™ 5000 Series Micro Centrifuge ger höghastighetsdrift för en rad viktiga labbapplikationer. Dessa centrifuger är konstruerade med bekväm drift i åtanke och har ett intuitivt gränssnitt, vilket gör alla nyckelparametrar omedelbart tillgängliga för observation eller justering.
Frontier™ 5513 och 5513R bänkmikrocentrifuger som höghastighetscentrifuger kan generera cirka 17 000 xg. Med kylfunktioner (FC5513R) är sju valfria rotorer designade för en rad viktiga labbapplikationer. Den här enheten är konstruerad med bekväm användning i åtanke och har en unikt designad stänksäker frontpanel med pekhjulskontroll på ett intuitivt gränssnitt. Den kompakta designen sparar värdefullt bänkutrymme i labbet. Unika egenskaper:
  • Frontier™ 5513 och 5513R erbjuder standard 24 x 1,5/2 mL mikrorörsrotorer med ett BIOSEALS-alternativ. Centrifugerna kan också stödja spinnkolonner och hematokritkapillärrör när de används med ytterligare rotoralternativ.
  • FC5513 och FC5513R är designade för enkel användning och har bekväm kontroll på ett skyddande stänksäkert gränssnitt, vilket möjliggör responsiv drift, även när du bär handskar.
  • Med ett litet fotavtryck, Frontier™ 5513 och 5513R centrifuger är tillräckligt kompakta för att spara värdefullt utrymme på bänken, men ändå tillräckligt stora för att rymma de vanligaste rotorerna i storleken 24 x 1,5/2,0 ml.
Snyggt designat gränssnitt möjliggör smidig drift för en fantastisk användarupplevelse
  • Lätt att använda pekhjulsgränssnitt för parameterjusteringar
  • Bekvämt gränssnitt visar både inställda och faktiska parametrar
  • Växling med en knapptryckning mellan RPM/RCF, Acc/Dec
  • Skarp display på en dubbelrads LCD-display med bakgrundsbelysning
Gedigen ingenjörskonst för att säkerställa funktionalitet och tillförlitlighet
  • Äkta stänksäker panel skyddar centrifugen från oavsiktligt provspill
  • Underhållsfri induktionsmotor ger maximal G-kraft på 17 317 xg för FC5513 och 17 157 xg för FC5513R
  • Hastigheter upp till 13 500 rpm på mindre än 15 sekunder med 24 x 1,5/2,0 ml rotor
  • 10 accelerations-/retardationsinställningar
  • 99 minnesuppsättningar för att snabbt lagra och återkalla vanliga parametrar
  • FC5513R-modellen har kylkapacitet från 40 °C till -20 °C
  • Förkylningsfunktionen i FC5513R sänker snabbt temperaturen på rotorn och kammaren innan en körning
Flexibla rotorval för att täcka viktiga laboratorieapplikationer
  • Fungerar med mikrorörsrotorer med olika rotorkapacitet: 18 x 1,5/2,0 mL eller 24 x 1,5/2,0 mL
  • Kompatibel med upp till 7 rotoralternativ och maximal rotorkapacitet på 24 x 1,5/2,0 ml
  • Stöd spinnkolonn och hematokritkapillärrör genom ytterligare rotoralternativ
Säkerhetsfunktioner som förhindrar skador
  • Biosealed rotor är tillgänglig för säker hantering av farliga prover
  • Rotorobalansavkänningssystem stoppar enheten när den upptäcker en obalanserad belastning
  • Locklåsningssystem förhindrar att centrifugen öppnas under drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1,5/2 ml-rör
Max. Hastighet 14,500 rpm
Max. RCF 17,157 x g
Visa LCD med bakgrundsbelysning
Höjd (engelska) Exteriör 11.3 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 286 mm
Längd (engelska) Exteriör 21.9 in.
Längd (metrisk) Exteriör 555 mm
Bullernivå ≤56± 2 dB(A)
Bredd (engelska) Exteriör 11.3 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 287 mm
Temperaturområde -20 °C till +40 °C
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Typ centrifugerer
Säkerhetsfunktioner CE, FCC
Elektriska krav AC Power (Included)
Mått (L x B x H) Exteriör 555 x 287 x 286 mm
Djup (engelska) 21.9 in.
Djup (metriskt) 555 mm
För användning med (utrustning) 30472302, 83041006, 83041014
Modell FC5513R
Wattal 320 W
Maximalt kraftområde 17157 g
Maximalt hastighetsområde 200 to 14500 rpm
Rotor ingår Nej
Garanti 2 år
Kylt Ja
Drivsystem Direkt, borstlös induktionsdrift
Körtid 10 sek till 99 timmar. 59 min 59 sek
Mått (HWD) 286 x 287 x 555 mm
Funktioner High sample throughput, multi-safety control, personal program function
Nettovikt 33 kg
Programlagring Ja
Spänning 230 V