Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5718 Multi-Pro Centrifuger
Produktkod. 15826762 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kylt:
Ja
Nej
Mått (L x B x H) Exteriör:
499 x 408 x 351 mm
731 x 407 x 359 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kylt Mått (L x B x H) Exteriör Förpackningsstorlek
15826762 Nej 499 x 408 x 351 mm Varje
15836762 Ja 731 x 407 x 359 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15826762 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30314812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42655.00 SEK
    30993.29 SEK / Paket med 1
    Save 11661.71 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utformad för tillämpningar inom forskning, industri och klinisk forskning. FC5718 kan snurra 0,2 ml till 4 x 200 ml med utåtgående och fasta rotorer samt olika storlekar på bloduppsamlingsrör, koniska cellkulturrör, plattor och olika flaskor.
Designad för maximal applikationsflexibilitet
  • Rymmer effektivt ett brett utbud av rör och flaskor, inklusive mikrotuber, blodrör, runda bottenrör, koniska rör, PCR-remsor/rör och mikroliterplattor, vilket säkerställer mångsidig och pålitlig prestanda för olika laboratoriebehov.
  • Kompatibel med upp till 19 valfria rotorer och 115 tillbehör
  • Kapacitet på upp till 4 x 200 ml med möjlighet att spinna upp till 32 blodrör eller 20 x 15 ml koniska rör och 10 x 50 ml koniska rör
  • Höghastighetscentrifugering (>10 000 rpm) från 0,2 ml upp till 1,5/2,0 ml rör
  • Kylkapacitet från 40 °C till -20 °C
  • R290, ett miljövänligt kylmedel, bidrar till kylcentrifugernas miljövänlighet genom att minimera deras miljöpåverkan och stödja insatser mot global uppvärmning
  • Förkylningsfunktionen sänker snabbt temperaturen på rotor och kammare innan en körning
Intuitivt utformad för enkel drift
  • Designad för att göra laboratorieprocesserna mer effektiva och enklare, och inkluderar många användarvänliga funktioner och programvara som möjliggör intuitiv hantering
  • Automatisk rotorigenkänning (RFID) gör det extremt enkelt att byta mellan applikationer
  • Enkel enhandshantering möjliggjord av kombinationen av valknapp/vridknopp, även när man bär handskar
  • Stor bakgrundsbelyst LCD-skärm visar centrifugeringsinställningar och realtidsparametrar på ett gränssnitt
  • Programlagring upp till 99 körningar inklusive parameterinställningar och rotortyper
Solid ingenjörskonst säkerställer tillförlitlighet
  • Tillverkad med högkvalitativa komponenter för pålitlig användning och tysk konstruerad för hög prestanda
  • Underhållsfri induktionsmotor ger en maximal G-kraft på 23542 x
  • Optimerat luftflödessystem för att hålla proverna svala
  • Kemisk och korrosionsbeständig rotorkammare i rostfritt stål säkerställer hållbarhet i laboratoriemiljöer
  • Självdiagnostiskt program för att registrera användning och felhistorik för enkel underhåll och minimera driftstopp
Säkerhetsfunktioner för ökad säkerhet
  • Utrustad med skyddsfunktioner för redundans i säkerhet och pålitlig drift
  • Övervarvsskydd, omedelbart vid insättning av rotorn
  • Aktiv obalansdetektion med individuella obalanstoleranser satta för varje rotor
  • Motoriserat locklåssystem för att skydda förare från oavsiktliga skador
  • Tätade och TÜV-certifierade rotorer för att skydda operatörerna från skadliga aerosoler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 100 mL
Max. RCF 23,542 x g
Kylt Nej
Höjd (engelska) Exteriör 13,82 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 351 mm
Längd (engelska) Exteriör 19,65 tum
Längd (metrisk) Exteriör 499 mm
Minne 99 Program
Bullernivå ≤60 ±2 dBA
Säkerhetsfunktioner CE, FCC
Bredd (engelska) Exteriör 16,06 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 408 mm
Wattal 455 W
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Beskrivning Centrifuger, Multi, 230V, FC5718
Mått (L x B x H) Exteriör 499 x 408 x 351 mm
Elektriska krav AC Kraft (inkluderad)
Djup (engelska) 19,65 tum.
Djup (metriskt) 499 mm
Rotor ingår Nej
Mått (HWD) 351 x 408 x 499 mm
Nettovikt 47 kg
Körtid 10 sek till 99 timmar. 59 min. 59 sek., Kontinuerlig, Quickspin
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi Pro
Spänning 230 V
Modell FC5718
Visningstyp LCD med bakgrundsbelysning
Produkttyp centrifug
Hastighetskontroll 200 till 18 000 varv per minut