Beskrivning
Designad för maximal applikationsflexibilitet
- Rymmer effektivt ett brett utbud av rör och flaskor, inklusive mikrotuber, blodrör, runda bottenrör, koniska rör, PCR-remsor/rör och mikroliterplattor, vilket säkerställer mångsidig och pålitlig prestanda för olika laboratoriebehov.
- Kompatibel med upp till 19 valfria rotorer och 115 tillbehör
- Kapacitet på upp till 4 x 200 ml med möjlighet att spinna upp till 32 blodrör eller 20 x 15 ml koniska rör och 10 x 50 ml koniska rör
- Höghastighetscentrifugering (>10 000 rpm) från 0,2 ml upp till 1,5/2,0 ml rör
- Kylkapacitet från 40 °C till -20 °C
- R290, ett miljövänligt kylmedel, bidrar till kylcentrifugernas miljövänlighet genom att minimera deras miljöpåverkan och stödja insatser mot global uppvärmning
- Förkylningsfunktionen sänker snabbt temperaturen på rotor och kammare innan en körning
Intuitivt utformad för enkel drift
- Designad för att göra laboratorieprocesserna mer effektiva och enklare, och inkluderar många användarvänliga funktioner och programvara som möjliggör intuitiv hantering
- Automatisk rotorigenkänning (RFID) gör det extremt enkelt att byta mellan applikationer
- Enkel enhandshantering möjliggjord av kombinationen av valknapp/vridknopp, även när man bär handskar
- Stor bakgrundsbelyst LCD-skärm visar centrifugeringsinställningar och realtidsparametrar på ett gränssnitt
- Programlagring upp till 99 körningar inklusive parameterinställningar och rotortyper
Solid ingenjörskonst säkerställer tillförlitlighet
- Tillverkad med högkvalitativa komponenter för pålitlig användning och tysk konstruerad för hög prestanda
- Underhållsfri induktionsmotor ger en maximal G-kraft på 23542 x
- Optimerat luftflödessystem för att hålla proverna svala
- Kemisk och korrosionsbeständig rotorkammare i rostfritt stål säkerställer hållbarhet i laboratoriemiljöer
- Självdiagnostiskt program för att registrera användning och felhistorik för enkel underhåll och minimera driftstopp
Säkerhetsfunktioner för ökad säkerhet
- Utrustad med skyddsfunktioner för redundans i säkerhet och pålitlig drift
- Övervarvsskydd, omedelbart vid insättning av rotorn
- Aktiv obalansdetektion med individuella obalanstoleranser satta för varje rotor
- Motoriserat locklåssystem för att skydda förare från oavsiktliga skador
- Tätade och TÜV-certifierade rotorer för att skydda operatörerna från skadliga aerosoler
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 x 100 mL |
| Max. RCF | 23,542 x g |
| Kylt | Ja |
| Höjd (engelska) Exteriör | 14,13 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 359 mm |
| Längd (engelska) Exteriör | 28,78 tum |
| Längd (metrisk) Exteriör | 731 mm |
| Minne | 99 Program |
| Bullernivå | ≤60 ±2 dBA |
| Säkerhetsfunktioner | CE, FCC |
| Visa mer |