Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5000 Series Multi Pro Centrifuge
Handla allt Ohaus Produkter
Kylt:
Ja
Nej
Mått (L x B x H) Exteriör:
499 x 408 x 351 mm
731 x 407 x 359 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Designad för universell användning i forskning, industriella och kliniska laboratorier.
- Kan kombineras med våra rotorer och tillbehör för kundanpassad användning i specifika applikationer.
- Tillgänglig i 5 modeller med kapaciteter från låg mikroliter till 6x250 ml, och med höghastighetsprestanda vid maximal volym, automatisk rotoridentifiering och säkerhetsfunktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 x 100 mL |
| Max. RCF | 23,542 x g |
| Kylt | Nej |
| Styr hastighet | 200 to 18000 rpm |
| Visa | Bakgrundsbelyst LCD |
| Höjd (engelska) Exteriör | 13.82 in. |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 351 mm |
| Längd (engelska) Exteriör | 19.65 in. |
| Längd (metrisk) Exteriör | 499 mm |
| Minne | 99 Programs |
| Visa mer |