Läs mer
OHAUS™ Frontier™ 5714 Multi-Pro Centrifuger
Produktkod. 15816762 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Djup (engelska):
19,41 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (engelska) Förpackningsstorlek
15816762 19,41 tum. Varje
1 options
Produktkod. 15816762 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30314810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34635.00 SEK
    24794.64 SEK / Paket med 1
    Save 9840.36 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utformad för tillämpningar inom forskning, industri och klinisk forskning. FC5714 kan snurra 0,2 ml till 4 x 200 ml med utåtgående och fasta vinkelrotorer samt olika storlekar på bloduppsamlingsrör, koniska cellkulturrör, plattor och olika flaskor.
Designad för maximal applikationsflexibilitet
  • Designad för att effektivt rymma en mängd olika rör och flaskor, inklusive mikrotuber, blodtuber, runda bottenrör, koniska rör och mikroliterplattor, vilket säkerställer mångsidig och pålitlig prestanda för olika laboratorier
  • Kompatibel med upp till 10 valfria rotorer och 95 tillbehör
  • Kapacitet på upp till 4 x 200 ml med möjlighet att spinna upp till 32 blodrör eller 20 x 15 ml koniska rör och 8 x 50 ml koniska rör
  • Höghastighetscentrifugering (>10 000 rpm) från 0,2 ml upp till 1,5/2,0 ml rör
Intuitivt utformad för enkel drift
  • Designad för att göra laboratorieprocesserna mer effektiva och enklare, och inkluderar många användarvänliga funktioner och programvara som möjliggör intuitiv hantering
  • Automatisk rotorigenkänning (RFID) gör det extremt enkelt att byta mellan applikationer
  • Enkel enhandshantering möjliggjord av kombinationen av valknapp/vridknopp, även när man bär handskar
  • Stor bakgrundsbelyst LCD-skärm visar centrifugeringsinställningar och realtidsparametrar på ett gränssnitt
  • Programlagring upp till 99 körningar inklusive parameterinställningar och rotortyper
Solid ingenjörskonst säkerställer tillförlitlighet
  • Tillverkad med högkvalitativa komponenter för pålitlig användning och tysk konstruerad för hög prestanda
  • Underhållsfri induktionsmotor ger en maximal G-kraft på 18264 x
  • Optimerat luftflödessystem för att hålla proverna svala
  • Kemisk och korrosionsbeständig rotorkammare i rostfritt stål säkerställer hållbarhet i laboratoriemiljöer
  • Självdiagnostiskt program för att registrera användning och felhistorik för enkel underhåll och minimera driftstopp
Säkerhetsfunktioner för ökad säkerhet
  • Utrustad med skyddsfunktioner för redundans i säkerhet och pålitlig drift
  • Övervarvsskydd, omedelbart vid insättning av rotorn
  • Aktiv obalansdetektion med individuella obalanstoleranser satta för varje rotor
  • Motoriserat locklåssystem för att skydda förare från oavsiktliga skador
  • Förseglade och bio-containment-rotorer för att skydda operatörerna från skadliga aerosoler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 100 mL
Max. Hastighet 14,000 rpm
Max. RCF 18,624 x g
Kylt Nej
Höjd (engelska) Exteriör 12,99 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 330 mm
Längd (engelska) Exteriör 19,41 tum
Längd (metrisk) Exteriör 493 mm
Minne 99 Program
Bullernivå ≤63 ±2 dBA
Säkerhetsfunktioner CE, FCC
Bredd (engelska) Exteriör 14,25 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 362 mm
Wattal 240 W
Certifikat och efterlevnad CE, FCC
Beskrivning Centrifuger, Multi, 230V, FC5714
Mått (L x B x H) Exteriör 493 x 362 x 330 mm
Elektriska krav AC Kraft (inkluderad)
Djup (engelska) 19,41 tum.
Djup (metriskt) 493 mm
Rotor ingår Nej
Mått (HWD) 330 x 362 x 493 mm
Nettovikt 28 kg
Körtid 10 sek till 99 timmar. 59 min. 59 sek., Kontinuerlig, Quickspin
Produktlinje Frontier 5000 Series Multi Pro
Spänning 230 V
Modell FC5714
Visningstyp LCD med bakgrundsbelysning
Produkttyp centrifug
Hastighetskontroll 200 till 14 000 varv per minut