Läs mer
Motic™ Frostad glasplatta för mekanisk scen
För användning med (utrustning):
Motic™ Mekanisk scen
Beskrivning
- För användning med Motic™ Mekanisk scen
- Cirka 5,5 x 4,5 tum. (140 x 114 mm)
Beställningsinfo
dimProductType
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Frostad glasplatta |
| För användning med (utrustning) | Motic™ Mekanisk scen |
| Längd (engelska) | 5 1/2 tum. |
| Längd (metrisk) | 140 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Bredd (engelska) | 4 1/2 tum. |
| Bredd (metrisk) | 114 mm |