Läs mer
Fisherbrand™ Frosted Margin Soda Lime Glas Slide
Produktkod. 11844782
Change view
Tjocklek (metrisk):
1.1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Tjocklek (metrisk) unitSize
11844782 1.1 mm Paket med 50
1 options
Produktkod. 11844782 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer BPB019
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller prover för observation med mikroskop. Fisherbrand™ Frostade glasmikroskopobjektglas är tillverkade av sodalimeglas med en frostad marginal.
  • Mått: ca. 76 x 26 mm
  • Levereras i förpackningar om 50 st
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
Kanter 90° eller Raw Lapped
Matt Marginal
Material Soda Lime Glas
Tjocklek (metrisk) 1.1 mm
Beläggning Polerad
Kvantitet 50 st