Beskrivning
- Slides har en slät, frostad finish som inte slits ut blanksmarkeringspennor
- Ordet Glob är tryckt under frostat område på bildet för orienteringsändamål
- Finns i olika kant- och hörnvarianter
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |
| nr per ärende | 1440 |
| Antal per förpackning | 72 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kanter | Ground, 1 ände på båda sidor |
| Matt | Ja |
| Material | Soda Lime Glas |
| Förrensad | Ja |
| Tjocklek (metrisk) | 1.1 mm |
| Visa mer |