Beskrivning
- Tillverkad av schweiziskt extravitt soda-lime-glas
- Minskad järnhalt för låg självfluorescens
- Grönaktigt skimmer minimerat
- Garanterad optimal, felfri transparens
- Ren, platt och lämplig för omedelbar användning
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 26 mm |
| Matt | Ja |
| Material | Soda Lime Glas |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO8037/I |
| Beläggning | Obelagd |
| Kvantitet | 50/Låda |
| Skrivyta | Ja |