Beskrivning
- Gör provberedningen snabbare och enklare
- Unikt alternativ till standardtiterplattor
- Varje malningsflaska har en volym på 5 mL och en arbetsvolym på 1,5 mL
- Slipflaskor testas omfattande med olika prover och har visat sig motstå perforering av stålslipkulor
- Polyeten är kompatibel med vanliga reagenser som t.ex TRIzol™
- Frosting på utsidan av flaskan underlättar märkningen av flaskan
- Slipflaskor är kompatibla med 2663 Cryo-Block för att bevara temperaturkänsliga prover under malning
- Bearbeta 96 prover åt gången genom att köra fyra flaskuppsättningar i klämenheten med stor kapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Diameter (metrisk) | 9.5 mm |
| Material | Frostad polyeten |
| Förpackningsmängd | 24 injektionsflaskor |