Läs mer
SPEX™ Frostad PE-flaska
Produktkod. 15330442 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Cryo-Block (2662) eller Vial Rack (2190)
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
15330442 Cryo-Block (2662) eller Vial Rack (2190) Paket med 200
1 options
Produktkod. 15330442 Leverantör SPEX™ Leverantörsnummer 2241PEF200
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
SPEX™ Frostad PE-flaska rymmer en (9,5 mm) stålslipkula och kan användas med ett kryoblock eller flaskställ.
  • Frostad polyeten
  • 12,7 mm diameter
  • 50,8 mm längd
  • Rymmer en 9,5 mm stålslipkula (2155)
  • Kan användas med (2662) kryoblock eller (2190) flaskställ
  • Ej förrengjord eller förladdad med slipkulor
  • Malmängd per flaska 1,5 mL
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Diameter (metrisk) 12.7 mm
För användning med (utrustning) Cryo-Block (2662) eller Vial Rack (2190)
Inkluderar Skruvlock
Material Frostad polyeten
Förpackningsmängd 200 flaskor