Läs mer
Frosters Kryogent förkläde
Storlek:
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kryogent förkläde |
| Storlek | Betydande |
| Material | Polyolefin, Polyester, Bomull, Polyamid |
| Färg | Blått |
| Motstånd | Vatten, spill och stänk av kryogent material |
| För användning med (applikation) | Förklädet ger optimalt skydd för bålen och överbenen mot effekterna av spill och stänk av kryogent material |
| Mått (L x B) | 1200 x 620mm |
| Längd (metrisk) | 1200 mm |
| Bredd (metrisk) | 620 mm |