Läs mer
Testo™ Fryst mat Korkskruvsondspets
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +140 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med NTC temperaturgivare
- EN 13485 och HACCP-kompatibel
- Mätområde på− 50° till+ 140 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 89 mm |
| Beskrivning | Reaktionstid på 20 sekunder |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C till +140 °C |
| För användning med (utrustning) | 105 Handhållen T-Bar termometer |
| Noggrannhet | ±0,2 °C vid− 25° till+ 75 °C |