Läs mer
Testo™ Sond för fryst mat
Beskrivning:
Sond för fryst mat
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sond för fryst mat |
| Typ | Termoelement typ T |
| För användning med (applikation) | Mätning av kärntemperaturen för fryst mat |
| Inkluderar | 1,7 m plug-in kabel |