Läs mer
Fructosazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fructosazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O8/c15-3-7(17)11(21)9(19)5-1-13-6(2-14-5)10(20)12(22)8(18)4-16/h1-2,7-12,15-22H,3-4H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 320.122 |
| Procent renhet | >95% |