missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fructosazine, TRC

Produktkod. 30012509
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012509 25 mg
30010190 10 mg
30004403 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012509 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF78500025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13185-73-4
Molekylformel C12 H20 N2 O8
Molekylvikt (g/mol) 320.3
Synonym (1R,1'R,2S,2'S,3R,3'R)-1,1'-(2,5-Pyrazinediyl)bis-1,2,3,4-butanetetrol;
IUPAC-namn (1R,2S,3R)-1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl]pyrazin-2-yl]butane-1,2,3,4-tetrol
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)c1cnc(cn1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fructosazine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20N2O8/c15-3-7(17)11(21)9(19)5-1-13-6(2-14-5)10(20)12(22)8(18)4-16/h1-2,7-12,15-22H,3-4H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
Formel vikt 320.122
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.