Läs mer
Fructose-alanine (mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fructose-alanine (Mixture of Diastereomers) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO7/c1-4(8(14)15)10-3-9(16)7(13)6(12)5(11)2-17-9/h4-7,10-13,16H,2-3H2,1H3,(H,14,15)/t4-,5-,6-,7+,9?/m1/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 251.1005 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Dry Pack |