Läs mer
Fructose-histidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fructose-histidine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 317.1223 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |