Läs mer
Fruktos-isoleucin (blandning av diastereomerer), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Fructose-isoleucine (mixture of diastereomers) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO7/c1-3-6(2)8(11(17)18)13-5-12(19)10(16)9(15)7(14)4-20-12/h6-10,13-16,19H,3-5H2,1-2H3,(H,17,18)/t6-,7?,8-,9?,10?,12?/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 293.15 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Título del producto