missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fructose-leucine (Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 17957144
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17957144 25 mg
17948214 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17957144 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF79254025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 34393-18-5
Molekylformel C12H23NO7
Molekylvikt (g/mol) 293.31
Synonym N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-leucine, (S)-1-[(1-Carboxy-3-methylbutyl)amino]-1-deoxy-D-fructose, D-1-[(L-1-Carboxy-3-methylbutyl)amino]-1-deoxy-fructose, 1-Deoxy-1-L-leucino-D-fructose, Fructoseleucine;
LEDER CC(C)C[C@H](C(=O)O)NCC1([C@H]([C@@H]([C@@H](CO1)O)O)O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fructose-leucine (Mixture of Diastereomers)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C12H23NO7/c1-6(2)3-7(11(17)18)13-5-12(19)10(16)9(15)8(14)4-20-12/h6-10,13-16,19H,3-5H2,1-2H3,(H,17,18)/t7-,8-,9-,10+,12?/m1/s1
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 293.1475
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.