Läs mer
Fructose-leucine (mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fructose-leucine (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 34393-18-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12H23NO7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-leucine, (S)-1-[(1-Carboxy-3-methylbutyl)amino]-1-deoxy-D-fructose, D-1-[(L-1-Carboxy-3-methylbutyl)amino]-1-deoxy-fructose, 1-Deoxy-1-L-leucino-D-fructose, Fructoseleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO7/c1-6(2)3-7(11(17)18)13-5-12(19)10(16)9(15)8(14)4-20-12/h6-10,13-16,19H,3-5H2,1-2H3,(H,17,18)/t7-,8-,9-,10+,12?/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)C[C@H](C(=O)O)NCC1([C@H]([C@@H]([C@@H](CO1)O)O)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.31 |
| Formel vikt | 293.1475 |
| Visa mer |