Läs mer
Fruktos, LoGiCal
Beskrivning
Fruktos
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(-)-Fructose |
| CAS | 57-48-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | D-(-)-Fructose |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6H12O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Advantose FS 95, D-(-)-Fructose, D-(-)-Levulose, D-Arabino-2-hexulose, Fructose, Fruit Sugar, Fujifructo L 95, Furucton, Hi-Fructo 970, Krystar, Krystar 300, Levulose, Nevulose, Sugar Fruit; |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11 H,1-2H2/t3-,4-,5+,6-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@]1(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1 O |
| IUPAC-namn | (2 R,3 S,4 S,5 R)-2,5-bis(hydroxymetyl)tetrahydrofuran-2,3,4-triol |
| Visa mer |