Läs mer
Fructose, MedChemExpress
Produktkod. 16441398
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16441398 5 g
16422529 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16441398 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0395
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Fructose is a simple ketonic monosaccharide found in many plants, where it is often bonded to glucose to form the disaccharide sucrose.
Fructose is a simple ketonic monosaccharide found in many plants, where it is often bonded to glucose to form the disaccharide sucrose.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fructose
CAS 7660-25-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H12O6
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (555.06 mM)
LEDER O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](O)(CO)OC1
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation