missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fructose-proline (mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fructose-proline (mixture of diastereomers) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO7/c13-5-8(15)10(17)9(16)7(14)4-12-3-1-2-6(12)11(18)19/h6,8-10,13,15-17H,1-5H2,(H,18,19)/t6-,8+,9+,10+/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 277.1162 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?