Läs mer
Fructose-tryptophan (mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fructose-tryptophan (Mixture of Diastereomers) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O7/c20-8-14(22)16(24)15(23)13(21)7-19-12(17(25)26)5-9-6-18-11-4-2-1-3-10(9)11/h1-4,6,12,14-16,18-20,22-24H,5,7-8H2,(H,25,26)/t12-,14+,15+,16+/m0/s1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |