Läs mer
Fruktosvalin (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30134088
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134088 100 mg
17949904 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134088 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF792595100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10003-64-2
Molekylformel C11 H21 N O7
Molekylvikt (g/mol) 279.29
Synonym N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-valine, D-1-[(L-1-Carboxy-2-methylpropyl)amino]-1-deoxy-fructose, 1-Deoxy-1-L-valino-D-fructose, 1-L-Valine-1-deoxy-D-fructose, Fructosyl-valine, N-Fructosyl Valine
IUPAC-namn (2S)-3-metyl-2-[[(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexyl]amino] butansyra
LEDER CC(C)[C@H](NCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fructose Valine (mixture of diastereomers)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C11H21NO7/c1-5(2)8(11(18)19)12-3-6(14)9(16)10(17)7(15)4-13/h5,7-10,12-13,15-17H,3-4H2,1-2H3,(H,18,19)/t7-,8+,9-,10-/m1/s1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 279.1318
Procent renhet >95%