missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fructosyl Glycine Alpha/Beta Mixture (Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 17978764
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17978764 10 mg
17988494 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17978764 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF79575010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 60644-20-4
Molekylformel C8 H15 N O7
Molekylvikt (g/mol) 237.207
Synonym N-(1-Deoxy-β-D-fructopyranos-1-yl)glycine, 1-[(Carboxymethyl)amino]-1-deoxy-β-D-fructopyranose
IUPAC-namn 2-[[(3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxytetrahydropyran-2-yl]methylamino]acetic acid
LEDER O[C@@H]1COC(O)(CNCC(=O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Fructosyl Glycine Alpha/Beta Mixture (Mixture of Diastereomers)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H15NO7/c10-4-2-16-8(15,7(14)6(4)13)3-9-1-5(11)12/h4,6-7,9-10,13-15H,1-3H2,(H,11,12)/t4-,6-,7+,8?/m1/s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 237.0849
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.